Learn More
Masterflex™ Accesorios dentados del conector de reducción antimicrobianos
Click to view available options
Para utilizar con:
Tubos con DI 1/2 × 5/8 pulg
Tubos con DI 1/4 × 1/2 pulg
Tubos con DI 1/4 × 3/8 pulg
Tubos con DI 1/8 × 1/4 pulg
Tubos con DI de 12,7 × 25,4 mm (1/2 × 1 pulgadas)
Tamaño de puerto:
Orificio de 1,9 mm (0,075 pulgadas)
Orificio de 1,9 mm (0,144 pulgadas)
Orificio de 1,9 mm (0,368 pulgadas)
Cantidad de embalaje:
10 Paq.
5/pack
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
paquete de 5
Descripción
- Previenen el crecimiento de bacterias, hongos y moho
- Conecte fácilmente las trayectorias del líquido sin necesidad de herramientas
- Cumple con las normas EPA
- Cumplen con la NSF 51, 61 y con la FDA
- La protección de plata no es sensible a la temperatura y sigue siendo eficaz después de un tiempo
- El tratamiento de plata no contaminará su muestra
- Deslice los tubos flexibles o la manguera en la púa para crear un sello que normalmente resiste presiones de hasta 2 bar
- No hay fugas, restricciones de flujo ni tiempo de inactividad costoso
- Esterilización por óxido de etileno (ETO) o gamma
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Polipropileno |
| Para utilizar con | Tubos con DI de 12,7 × 25,4 mm (1/2 × 1 pulgadas) |
| Cantidad de embalaje | 5/pack |
| Propiedades de resistencia | Previenen el crecimiento de bacterias, hongos y moho |
| Tamaño de puerto | Orificio de 1,9 mm (0,368 pulgadas) |
| Método de esterilización | Óxido de etileno y gamma |
| Incluye | Conector de reducción |
| Color | Azul claro |
| Presión máxima | 30 psi (2 bar) |
| Tipo de producto | Racor dentado |