Learn More
Masterflex™ Accesorios dentados del conector de reducción antimicrobianos
Código de producto. 11770339
Change view
Click to view available options
Para utilizar con:
Tubos con DI 1/2 × 5/8 pulg
Tubos con DI 1/4 × 1/2 pulg
Tubos con DI 1/4 × 3/8 pulg
Tubos con DI 1/8 × 1/4 pulg
Tubos con DI de 12,7 × 25,4 mm (1/2 × 1 pulgadas)
Tamaño de puerto:
Orificio de 1,9 mm (0,075 pulgadas)
Orificio de 1,9 mm (0,144 pulgadas)
Orificio de 1,9 mm (0,368 pulgadas)
Cantidad de embalaje:
10 Paq.
5/pack
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
paquete de 5
Código de producto. Para utilizar con Tamaño de puerto Cantidad de embalaje unitSize
11770339 Tubos con DI de 12,7 × 25,4 mm (1/2 × 1 pulgadas) Orificio de 1,9 mm (0,368 pulgadas) 5/pack paquete de 5
15354954 Tubos con DI 1/2 × 5/8 pulg Orificio de 1,9 mm (0,368 pulgadas) 5/pack paquete de 10
11740339 Tubos con DI 1/4 × 1/2 pulg Orificio de 1,9 mm (0,144 pulgadas) 10 Paq. 10 PCS
11730339 Tubos con DI 1/4 × 3/8 pulg Orificio de 1,9 mm (0,144 pulgadas) 10 Paq. paquete de 10
12128701 Tubos con DI 1/8 × 1/4 pulg Orificio de 1,9 mm (0,075 pulgadas) 10 Paq. paquete de 10
5 options
Código de producto. 11770339
Marca: Masterflex™ 0636897
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Estos accesorios de reborde simple ofrecen protección de plata natural (Ag) para el accesorio en aplicaciones en las que es probable el crecimiento de microorganismos. Con la tecnología AgION™, los accesorios inhiben el crecimiento de microorganismos en la superficie del accesorio.
  • Previenen el crecimiento de bacterias, hongos y moho
  • Conecte fácilmente las trayectorias del líquido sin necesidad de herramientas
  • Cumple con las normas EPA
  • Cumplen con la NSF 51, 61 y con la FDA
  • La protección de plata no es sensible a la temperatura y sigue siendo eficaz después de un tiempo
  • El tratamiento de plata no contaminará su muestra
  • Deslice los tubos flexibles o la manguera en la púa para crear un sello que normalmente resiste presiones de hasta 2 bar
  • No hay fugas, restricciones de flujo ni tiempo de inactividad costoso
  • Esterilización por óxido de etileno (ETO) o gamma
Especificaciones
Material Polipropileno
Para utilizar con Tubos con DI de 12,7 × 25,4 mm (1/2 × 1 pulgadas)
Cantidad de embalaje 5/pack
Propiedades de resistencia Previenen el crecimiento de bacterias, hongos y moho
Tamaño de puerto Orificio de 1,9 mm (0,368 pulgadas)
Método de esterilización Óxido de etileno y gamma
Incluye Conector de reducción
Color Azul claro
Presión máxima 30 psi (2 bar)
Tipo de producto Racor dentado