Learn More
Kartell™ Base rectangular y varillas
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
293 x 147 x 14 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Descripción
- La base de polipropileno se suministra con dos varillas de acero chapadas en cromo; 25 cm de longitud estándar
- Las varillas pueden atornillarse entre sí para obtener la altura deseada
- El soporte tiene un orificio descentrado para permitir la colocación de los accesorios por encima de la base
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Polipropileno, acero cromado |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 293 x 147 x 14 mm |
| Incluye | 1 base, 2 varillas |
| Forma | Rectangulares |
| Acabado | Chapado en cromo |
| Cantidad | 1 unidad |