missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Deltalab™ Gradilla para tubos de ensayo de polipropileno

Código de producto. 12025962
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Natural
Rojo
Verde
Admite:
Microtubos (81)
Microtubos o tubos criogénicos
Tubos (12 mm)
Tubos (13 mm)
Tubos (17 mm)
Tubos (2 ml)
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
130 x 130 x 45 mm
130 x 130 x 53 mm
130 x 130 x 96 mm
250 x 105 x 68 mm
130 x 130 x 105 mm
130 x 130 x 128 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Admite Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
12025962 Rojo Microtubos o tubos criogénicos 130 x 130 x 45 mm cada uno
12102432 Azul Tubos (17 mm) 130 x 130 x 105 mm cada uno
12118340 Natural Tubos (2 ml) 130 x 130 x 53 mm cada uno
12005962 Amarillo Microtubos (81) 130 x 130 x 45 mm cada uno
12035962 Verde Microtubos o tubos criogénicos 130 x 130 x 45 mm cada uno
12015962 Natural Microtubos o tubos criogénicos 130 x 130 x 45 mm cada uno
12187701 Rojo Tubos (2 ml) 130 x 130 x 53 mm cada uno
12108320 Amarillo Tubos (2 ml) 130 x 130 x 53 mm cada uno
12103111 Blanco Tubos (13 mm) 250 x 105 x 68 mm cada uno
12197701 Verde Tubos (2 ml) 130 x 130 x 53 mm cada uno
12016062 Natural Tubos (12 mm) 130 x 130 x 96 mm cada uno
12198330 Azul Tubos (17 mm) 130 x 130 x 128 mm cada uno
12 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 12025962

Marca: Deltalab™ M020R

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Identifique y clasifique los tubos de ensayo de muestras fácilmente cuando los almacene en una gradilla para tubos de ensayo de polipropileno Deltalab™. La gradilla de almacenamiento está disponible en colores fluorescentes con tapa transparente.

  • Gradilla de polipropileno.
  • Disponible en colores fluorescentes con tapa transparente
  • Resiste – 196 ºC
  • Esterilizables en autoclave a una temperatura de hasta 121 ºC.
  • Rejilla alfanumérica impresa en la base y en los bordes superiores para una identificación más clara de la muestra

Especificaciones

Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Rojo
Admite Microtubos o tubos criogénicos
Material Polipropileno
Posiciones 81
Apilables Sí
Cantidad 1 unidad
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 130 x 130 x 45 mm
Tipo de producto Rack para tubos
matriz, red, conjunto 9 x 9
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.