Descripción
Proporciona acción de agitación estable.La barra de agitación de PTFE octaédrica Cowie Technology™ es esterilizable en autoclave e incluye un anillo de pivote.
- Barra de agitación magnética estable de uso general
- Las superficies planas proporcionan una gran acción de mezcla
- Todos tienen anillos de pivote
- Imanes de AlNiCo-V revestidos en PTFE
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Certificaciones/conformidad | Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) |
| Color | Blanco |
| Descripción | Núcleo magnético Alnico V encapsulado en PTFE |
| Diámetro (imperial) | 0,375 in |
| Para utilizar con (equipo) | Contenedores y recipientes/placas calefactoras con agitación& |
| Longitud (imperial) | 0,5 in |
| Diámetro (métrico) | 10 mm |
| Longitud (métrico) | 13 mm |
| Cantidad | 10/Paq. |
| Mostrar más |