Learn More
Cowie Technology™ Barra agitadora octaédrica de PTFE
Código de producto. 16205821 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
13 mm
28 mm
38 mm
64 mm
Diámetro (métrico):
8 mm
8 mm
10 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) unitSize
16205821 13 mm 10 mm paquete de 10
16255821 28 mm 8 mm paquete de 10
10417942 64 mm 10 mm cada uno
16295821 64 mm 8 mm paquete de 10
10527601 38 mm 8 mm cada uno
5 options
Código de producto. 16205821
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporciona acción de agitación estable. La barra de agitación de PTFE octaédrica Cowie Technology™ es esterilizable en autoclave e incluye un anillo de pivote.
Proporciona acción de agitación estable.La barra de agitación de PTFE octaédrica Cowie Technology™ es esterilizable en autoclave e incluye un anillo de pivote.
  • Barra de agitación magnética estable de uso general
  • Las superficies planas proporcionan una gran acción de mezcla
  • Todos tienen anillos de pivote
  • Imanes de AlNiCo-V revestidos en PTFE
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Esterilizables en autoclave
Certificaciones/conformidad Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS)
Color Blanco
Descripción Núcleo magnético Alnico V encapsulado en PTFE
Diámetro (imperial) 0,375 in
Para utilizar con (equipo) Contenedores y recipientes/placas calefactoras con agitación&
Longitud (imperial) 0,5 in
Diámetro (métrico) 10 mm
Longitud (métrico) 13 mm
Cantidad 10/Paq.
Forma Octaédrico