Descripción
Proporciona acción de agitación estable.La barra de agitación de PTFE octaédrica Cowie Technology™ es esterilizable en autoclave e incluye un anillo de pivote.
- Barra de agitación magnética estable de uso general
- Las superficies planas proporcionan una gran acción de mezcla
- Todos tienen anillos de pivote
- Imanes de AlNiCo-V revestidos en PTFE
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Certificaciones/conformidad | Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) |
| Color | Blanco |
| Descripción | Núcleo magnético Alnico V encapsulado en PTFE |
| Diámetro (imperial) | 0,375 in |
| Para utilizar con (equipo) | Containers & Vessels / Stirrer Hot Plates |
| Longitud (imperial) | 2,5 in |
| Diámetro (métrico) | 10 mm |
| Longitud (métrico) | 64 mm |
| Cantidad | 2/Pk. |
| Mostrar más |