Learn More
3M™ Monos de protección desechables y blancos, Serie 4515
Código de producto. 12942275
Change view
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
2XL
3XL
4XL
Altura (imperial):
69 a 71 in
73/76 pulg
De 64 a 67 pulg
De 66 a 69 pulg
De 70 a 74 in
De 76 a 78 pulg
De 78 a 81 in
Altura (métrico):
164 a 170 cm
167 a 176 cm
174 a 181 cm
179 a 187 cm
194 a 200 cm
De 186 a 194 cm
De 200 a 206 cm
Tamaño de la unidad:
20 PCS
Código de producto. Tamaño Altura (imperial) Altura (métrico) unitSize
12942275 3XL De 76 a 78 pulg 194 a 200 cm 20 PCS
12912275 L 69 a 71 in 174 a 181 cm 20 PCS
12902275 M De 66 a 69 pulg 167 a 176 cm 20 PCS
12932275 2XL 73/76 pulg De 186 a 194 cm 20 PCS
12992265 Pequeño De 64 a 67 pulg 164 a 170 cm 20 PCS
12952275 4XL De 78 a 81 in De 200 a 206 cm 20 PCS
12922275 XL De 70 a 74 in 179 a 187 cm 20 PCS
7 options
Código de producto. 12942275
Marca: 3M™ 7000089616
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporciona protección según la directiva PPE, categoría III, tipo 5/6. El mono de protección Serie 4515 protege contra polvos peligrosos, como las fibras de amianto.
  • El material transpirable reduce la acumulación de calor y las molestias
  • Excelente barrera contra partículas secas y salpicaduras de líquido limitadas (Tipo CE 5/6)
  • Material SMS de gran resistencia y transpirabilidad de 50 gsm
  • Cumple con los requisitos de fugas hacia el interior de EN 1073-2 para protección contra partículas nucleares
  • Cremallera de doble sentido con cubrecremalleras completamente hermético
  • Diseño de capucha de dos paneles
  • Muñecas, cintura y tobillos elásticos para una mayor comodidad y libertad de movimiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Mono de protección
Tamaño 3XL
Sexo Unisex
Material SMS, polipropileno
Color Blanco
Desechables
Estilo de cintura Elástico
Estilo de tobillo Elástico
Estilo de manguito Elástico
Hood Type 2 paneles
Tipo de tapón Cremallera de 2 vías con cubrecremalleras hermético
Tipo de costura Con costura doble
Esterilidad No estéril
Clase de protección Directiva para EPI de categoría III, Tipo 5/6
Modelo 4515W
Tamaño del tórax (imperial) De 49 a 52 pulg
Tamaño del tórax (métrico) De 124 a 132 cm
Altura (imperial) De 76 a 78 pulg
Altura (métrico) 194 a 200 cm