Learn More
Buerkle™ Tomomuestras de perfil de polipropileno
Código de producto. 10603303 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
43,18 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
10603303 43,18 cm cada uno
1 options
Código de producto. 10603303
Marca: Buerkle™ 53051000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tomamuestras de perfil de prolipropileno Buerkle™ diseñado para reducir la contaminación cruzada al tomar muestras de ácidos débiles, álcalis, detergentes y baños químicos.
  • Tres pies garantizan que el ProfiSampler se apoya de forma segura
  • Control del nivel de llenado, flujo de retorno automático y protección contra sobrellenado a través de la válvula de ventilación integrada
  • Disponible con manguera de succión en PE, PA y PTFE donde se requiera el mayor grado de pureza
  • Se puede suministrar con tubos de succión rectos para un muestreo más sencillo, incl. Caja de transporte para el transporte ordenado y la eliminación de los tubos de succión
  • Volumen de succión de 200 ml, presión de succión 0,5 bar
  • Altura de succión desde la superficie del líquido 5 m WS
  • Botellas de muestra disponibles en diferentes materiales y tamaños
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Tomamuestras de líquidos
Material Polipropileno, acero inoxidable (V2A)
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Descripción Coleccionista de muestras accionado por vacío
Incluye Bomba de vacío, válvula de ventilación y rosca para frasco GL40, 1 frasco de PP de 250 ml, manguera de succión de PE de 10 m, 1 cortador de manguera, 1 peso de manguera
Material de tubo Polietileno
Color Gris
Para utilizar con (aplicación) Ácidos débiles, álcalis, detergentes, baños químicos
Altura (métrico) 32,38 cm
Longitud (métrico) 43,18 cm
Anchura (métrico) 9,52 cm