Learn More
Brady™ Bloqueo de la válvula esférica Prinzing de polipropileno
Código de producto. 11746785
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Rojo
Verde
Anchura (métrico):
134,29 mm
305 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Anchura (métrico) unitSize
11746785 Verde 134,29 mm cada uno
11736785 Azul 134,29 mm cada uno
11766785 Azul 305 mm cada uno
11776785 Verde 305 mm cada uno
11744944 Rojo 134,29 mm cada uno
11746685 Rojo 305 mm cada uno
11786785 Amarillo 305 mm cada uno
11756785 Amarillo 134,29 mm cada uno
8 options
Código de producto. 11746785
Marca: Brady™ 805848
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las dos mitades del dispositivo rodean la palanca de la válvula con palanca para garantizar que la válvula no se activa de forma accidental.
  • Sistemas de bloqueo de válvulas, Sistemas de bloqueo de válvulas con palanca
  • Las dos mitades del dispositivo rodean la palanca de la válvula con palanca para garantizar que la válvula no se activa de forma accidental.
Especificaciones
Tipo de producto Bloqueo de la válvula esférica Prinzing
Color Verde
Material Polipropileno
Certificaciones/conformidad OSHA 1910.147
Descripción Bloqueo de la válvula esférica Prinzing
Dimensiones (Pr x An x Al) 77.47 x 134.37 x 103.38 mm
Dimensiones (L x An) 134,29 x 103,45 mm
Para utilizar con (aplicación) Lockout Tagout
Altura (imperial) 4.07 in.
Altura (métrico) 103,45 mm
Cantidad 1 unidad
Anchura (imperial) 5.29 in.
Anchura (métrico) 134,29 mm