Learn More
Brady™ Bloqueo de la válvula esférica Prinzing de polipropileno
Descripción
- Sistemas de bloqueo de válvulas, Sistemas de bloqueo de válvulas con palanca
- Las dos mitades del dispositivo rodean la palanca de la válvula con palanca para garantizar que la válvula no se activa de forma accidental.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Bloqueo de la válvula esférica Prinzing |
| Alternate Part Number | BS08A-RD |
| Color | Rojo |
| Material | Polipropileno |
| Certificaciones/conformidad | OSHA 1910.147 |
| Descripción | Bloqueo de la válvula esférica Prinzing |
| Diámetro de la argolla (imperial) | 0.29 in. |
| Diámetro de la argolla (métrico) | 7,24 mm |
| Dimensiones (Pr x An x Al) | 118.11 x 304.80 x 219.96 mm |
| Dimensiones (L x An) | 305,00 x 220,00 mm |
| Show More |