Descripción
- Con tubo ancho y corto
- Proporciona una excelente resistencia frente a choque térmico
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro del área superior (métrico) | 120 mm |
| Diámetro del tubo (métrico) | 30 mm |
| Material | Polipropileno |
| Altura (métrico) | Vástago de 28 mm |
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Color | Translúcido |
| Longitud del tubo (métrico) | 28 mm |
| Cantidad | 1/Paq. |
| Tipo de producto | Embudo para polvo |