Learn More
BRAND™ Embudos de polipropileno para polvo
Código de producto. 11633139 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro del área superior (métrico):
65 mm
80 mm
120 mm
150 mm
180 mm
Altura (métrico):
26 mm (tubo)
Tubo de 26 mm
Tubo de 48 mm
Vástago de 28 mm
Vástago de 42 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 10
paquete de 20
paquete de 5
Código de producto. Diámetro del área superior (métrico) Altura (métrico) unitSize
11633139 80 mm Tubo de 26 mm paquete de 20
17400134 80 mm Tubo de 26 mm paquete de 10
11653139 120 mm Vástago de 28 mm cada uno
17420134 120 mm Vástago de 28 mm paquete de 10
17430134 150 mm Vástago de 42 mm paquete de 5
10748431 150 mm Vástago de 42 mm 1 PCS
10777591 180 mm Tubo de 48 mm 1 PCS
11623139 65 mm 26 mm (tubo) paquete de 20
17490124 65 mm 26 mm (tubo) paquete de 10
9 options
Código de producto. 11633139
Marca: BRAND™ 148025
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Fabricado con polipropileno ligero y duradero. Los embudos de polipropileno para polvo de Brand™ son una excelente opción para la transferencia de muestras sin restricciones de caudal.
  • Con tubo ancho y corto
  • Proporciona una excelente resistencia frente a choque térmico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro del área superior (métrico) 80 mm
Diámetro del tubo (métrico) 23 mm
Material Polipropileno
Altura (métrico) Tubo de 26 mm
Esterilizables en autoclave
Color Translúcido
Longitud del tubo (métrico) 26 mm
Cantidad 20/paq.
Tipo de producto Embudo para polvo