Learn More
BRAND™ Embudos de polipropileno para polvo
Código de producto. 11623139 Tienda Brand Productos
Click to view available options
Diámetro del área superior (métrico):
65 mm
80 mm
120 mm
150 mm
180 mm
Altura (métrico):
26 mm (tubo)
Tubo de 26 mm
Tubo de 48 mm
Vástago de 28 mm
Vástago de 42 mm
Unit Size:
1 PCS
cada uno
paquete de 10
paquete de 20
paquete de 5
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11623139
Brand: BRAND™ 148020
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Fabricado con polipropileno ligero y duradero. Los embudos de polipropileno para polvo de Brand™ son una excelente opción para la transferencia de muestras sin restricciones de caudal.
  • Con tubo ancho y corto
  • Proporciona una excelente resistencia frente a choque térmico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Diámetro del área superior (métrico) 65 mm
Diámetro del tubo (métrico) 18 mm
Material Polipropileno
Altura (métrico) 26 mm (tubo)
Esterilizables en autoclave
Color Translúcido
Longitud del tubo (métrico) 26 mm
Cantidad 20/paq.
Tipo de producto Embudo para polvo
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.