Learn More
Beschreibung
- Con tubo ancho y corto
- Proporciona una excelente resistencia frente a choque térmico
Spezifikation
Spezifikation
| Diámetro del área superior (métrico) | 150 mm |
| Diámetro del tubo (métrico) | 31 mm |
| Material | Polipropileno |
| Altura (métrico) | Vástago de 42 mm |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Color | Translúcido |
| Tipo de producto | Embudo para polvo |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?