Learn More
Brand™ Embudos de polipropileno para polvo, vástago de 23mm
Código de producto. 12035302 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
:
Longitud del tubo: 23 mm; diámetro del tubo: 25 mm
Código de producto.
12035302 Longitud del tubo: 23 mm; diámetro del tubo: 25 mm
1 options
Código de producto. 12035302 Proveedor Brand™ N.º de proveedor 148030
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Fabricado con polipropileno ligero y duradero. Los embudos de polipropileno para polvo de Brand™ son una excelente opción para la transferencia de muestras sin restricciones de caudal.
  • Con tubo ancho y corto
  • Proporciona una excelente resistencia frente a choque térmico