Descripción
- Fabricados con polipropileno.
- Para uso con frascos de laboratorio de rosca GL45.
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Polipropileno |
| Cantidad | Paquete de 10 |
| Tamaño de rosca (métrico) | GL45 |
| Acabado del cuello | 22 mm |
| Tipo de producto | Anillo de vertido |
| Para utilizar con (equipo) | Se adapta a los frascos de laboratorio de rosca GL 45. |