Learn More
Witeg™ Anillo de vertido de polipropileno
Código de producto. 11834075
Change view
Click to view available options
Color:
Azul
Natural
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
Código de producto. Color unitSize
11834075 Verde 10 PCS
11844075 Azul 10 PCS
11884955 Natural paquete de 10
11801224 Rojo paquete de 10
4 options
Código de producto. 11834075
Marca: Witeg™ 5 526 177
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice los anillos de vertido de polipropileno Witeg™ para complementar sus mediciones de frasco de laboratorio.
  • Para rosca GL 45
  • Polipropileno
  • Varios colores
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Color Verde
Material Polipropileno
N.° por paquete 10Pack
Cantidad 10/Paq.
Tipo de producto Anillo
Material del cierre Polipropileno
Tipo de tapón Tapón de rosca
Esterilizables en autoclave Esterilizables en autoclave