Learn More
Hirschmann™ Puntas de pipeta de polipropileno
Descripción
- Libre de cadmio
- Conformidad certificada
- Polipropileno
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Sin cadmio |
| Volumen (métrico) | De 0,2 a 10 μL |
| Color | Clear |
| Certificaciones/conformidad | Certificado de conformidad (cuando se utiliza con micropipetas Labopette™) |
| Formato | A granel |
| Envase | En bandejas de relleno para MultiBox |
| Cantidad | 10 Box, 96 pc. |
| Tipo de producto | Tips |
| Para utilizar con (equipo) | Hirschmann Laborgerate, Gilson |
| Material | Polipropileno |