Learn More
Hirschmann™ Puntas de pipeta de polipropileno
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 0,2 a 10 μL
De 1 a 250 μL
De 100 a 1200 μl
De 5 a 300 μL
De 50 a 1200 μL
Formato:
A granel
En envase individual
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 120
paquete de 400
paquete de 960
Descripción
- Libre de cadmio
- Conformidad certificada
- Polipropileno
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Sin cadmio |
| Volumen (métrico) | De 1 a 250 μL |
| Color | Clear |
| Certificaciones/conformidad | Certificado de conformidad (cuando se utiliza con micropipetas Labopette™) |
| Formato | En envase individual |
| Envase | Bulk packed in bag/carton |
| Cantidad | 1000/Pack |
| Tipo de producto | Tips |
| Para utilizar con (equipo) | Hirschmann Laborgerate (For Multichannel Pipette) |
| Material | Polipropileno |