Learn More
Ratiolab™ Pipeta de polipropileno Finntip™
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 1000 to 5000 μl
De 2000 a 10 000 μl
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 75
Descripción
- Ideal para todas las pipetas disponibles en el mercado
- Fabricada con polipropileno de alta calidad
- Ajuste perfecto gracias al cono de ajuste preciso
- Manipulación óptima gracias a la forma estable
- Esterilizable en autoclave
- Garantía de ausencia de polvo gracias al tratamiento de ionización especial
- Excelente transparencia y superficies de alta calidad4
- Humedecimiento residual mínimo
- Excelente exactitud volumétrica gracias al orificio de punta precisa
- Volúmenes de punta orientados a la práctica
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | De 2000 a 10 000 μl |
| Color | Translúcido |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Longitud (métrico) | 15,02cm |
| Certificaciones/conformidad | CE, IVD |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para todas las pipetas disponibles en el mercado |
| Método de esterilización | Autoclavable |
| Para utilizar con (equipo) | Universal Fit |
| Línea de productos | FinnTip |
| Material | Polipropileno |