Learn More
BRAND™ Bandejas fotográficas de polipropileno
Código de producto. p-8010318 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Altura (métrico):
45 mm
70 mm
75 mm
120 mm
140 mm
160 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Altura (métrico) unitSize
10643782 45 mm cada uno
10706711 160 mm cada uno
10499712 75 mm cada uno
10558591 70 mm cada uno
10409722 120 mm cada uno
10079850 140 mm cada uno
6 options
Código de producto. 10643782
Marca: BRAND™ 156640
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Bandejas fotográficas de polipropileno (PP) blanco apilable con fondo acanalado que mejora la estabilidad.
  • Bandejas fotográficas de polipropileno (PP) blanco apilable
  • Fondo acanalado que mejora la estabilidad, borde reforzado, paredes ligeramente inclinadas
  • Esterilizable en autoclave (121°C)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Blanco
Altura (métrico) 45 mm
Tipo Bandeja fotográfica
Incluye Parte inferior estriada, borde reforzado
Forma Rectangular, apilable
Esterilizables en autoclave Sí (121 °C)