Learn More
BRAND™ Bandejas fotográficas de polipropileno
Código de producto. 10409722 Tienda Brand Productos
Click to view available options
Altura (métrico):
45 mm
70 mm
75 mm
120 mm
140 mm
160 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10409722
Marca: BRAND™ 156646
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Bandejas fotográficas de polipropileno (PP) blanco apilable con fondo acanalado que mejora la estabilidad.
  • Bandejas fotográficas de polipropileno (PP) blanco apilable
  • Fondo acanalado que mejora la estabilidad, borde reforzado, paredes ligeramente inclinadas
  • Esterilizable en autoclave (121°C)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 510 x 410 x 120 mm
Color Blanco
Altura (métrico) 120 mm
Longitud (métrico) 510 mm
Material Polipropileno
Tipo Bandeja fotográfica
Anchura (métrico) 410 mm
Incluye Parte inferior estriada, borde reforzado
Forma Rectangulares