Learn More
BRAND™ Bandejas fotográficas de polipropileno
Bandejas fotográficas de polipropileno (PP) blanco apilable con fondo acanalado que mejora la estabilidad.
Marca:  BRAND™ 156648
68.55 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23264" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.34000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10079850
  • 74.80€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Bandejas fotográficas de polipropileno (PP) blanco apilable 
  • Fondo acanalado que mejora la estabilidad, borde reforzado, paredes ligeramente inclinadas
  • Esterilizable en autoclave (121 °C)
Especificaciones
Especificaciones
625 x 530 x 140 mm
140 mm
Polipropileno
530 mm
Rectangulares
Blanco
625 mm
Bandeja fotográfica
Parte inferior estriada, borde reforzado
Esterilizable en autoclave