Learn More
Eppendorf Tubos de polipropileno de PCR
Garantice la eficiencia y la transferencia de calor homogénea con estos tubos de polipropileno de paredes finas. Los tubos de PCR de polipropileno Eppendorf™ son fáciles de abrir, aunque proporcionan un cierre hermético para evitar la evaporación en PCR.
Marca: Eppendorf 0030124359
Descripción
Garantice la eficiencia y la transferencia de calor homogénea con estos tubos de polipropileno de paredes finas. Los tubos de PCR de polipropileno Eppendorf™ son fáciles de abrir, aunque proporcionan un cierre hermético para evitar la evaporación en PCR.
- Se puede utilizar con todos los termocicladores con formatos de bloque de 0,2 ml
- Protección contra contaminación en la tapa
- Bisagra especial para posición de tapa fija
- Gran transparencia
- Grosor de pared fina y uniforme y superficie de pared lisa
- Con certificación de grado PCR* clean
Especificaciones
| Transparente | |
| 960/pack | |
| PCR | |
| PCR Clean | |
| 8-Tube Strip |
| 0,2 mL | |
| Polipropileno | |
| Polipropileno | |
| Snap Cap | |
| Tubo de PCR |