Learn More
Buerkle™ Bomba de pie OTAL™ fabricada en PP
Código de producto. p-7084536
Change view
Click to view available options
Caudal:
20/ l/min
26 L/min
30/ l/min
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Caudal unitSize
10781162 26 L/min cada uno
10372651 30/ l/min cada uno
10047660 20/ l/min 1 PCS
3 options
Attention! Make sure to pay attention to the List of Chemical Resistance!
Código de producto. 10781162
Marca: Buerkle™ 50001800
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Attention! Make sure to pay attention to the List of Chemical Resistance!
Bombas de pie OTAL™ con tubos dispensadores de PP, resistentes a ácidos débiles, álcalis y detergentes. El tubo de inmersión telescópico se adapta a la altura del recipiente en la inserción de la bomba de pie. Garantiza una buena eliminación de los líquidos residuales, la bomba de pie se puede utilizar con diferentes recipientes.
El tubo de inmersión telescópico se adapta a la altura del recipiente en la inserción. Bombas de pie OTAL con tubos dispensadores de PP resistentes a ácidos débiles, álcalis y detergentes.
  • Manipulación sencilla: ambas manos están libres para el llenado
  • Muy buena capacidad de la bomba debido a los fuelles de pie de gran volumen
  • Con tapones universales de PVC blando, para aberturas de recipientes de 30 a 70 mm de diámetro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Aplicaciones Industrial
Caudal 26 L/min
Incluye Tubos dispensadores de polipropileno de 18 mm de diámetro
Para utilizar con Tambor de almacenamiento
Fondo (métrico) 70 cm
Propiedades de resistencia Álcalis, detergente, ácido débil
Tipo Bomba de pie
Diámetro de la abertura del tambor 30 a 70 mm