Learn More
Greiner Bio-One Tubos de polipropileno LeucoSEP™
Código de producto. p-8009386
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
12 mL
50 mL
Diámetro exterior (métrico):
16,8 mm
30 mm
Forma:
Base redonda
Cónicos
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 300
paquete de 500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Diámetro exterior (métrico) Forma Esterilidad unitSize
11898992 12 mL 16,8 mm Base redonda No estéril paquete de 500
10349081 50 mL 30 mm Cónicos Estéril paquete de 300
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11898992 Proveedor Greiner Bio-One N.º de proveedor 163289
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Desarrollados para la separación óptima de linfocitos y células mononucleares periféricas de sangre completa y médula ósea humanas. Los tubos de polipropileno Greiner Bio™ LeucoSep™ incorporan una barrera de HDPE transparente, porosa y biológicamente inerte para ofrecer un análisis exacto y eficiente.
  • No citotóxicos, apirógenos
  • Separación eficaz de linfocitos y células mononucleares de la sangre periférica y la médula ósea
  • Características:
    • Enriquecimiento directo de la sangre entera
    • Carga simplificada gracias a la barrera porosa (acaba con la tarea de superposición de materiales de muestras que tanto tiempo consume y tan elaborada es)
    • Separación rápida a temperatura ambiente en tan solo 15 minutos
    • No se requiere equipo de laboratorio adicional
    • Extracción de eritrocitos y granulocitos
    • Sin recontaminación con eritrocitos
    • Sin bloqueo de las moléculas marcadoras
    • Sin cargar, para que se puedan usar diferentes medios de separación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color del tapón Azul
Diámetro exterior (métrico) 16,8 mm
Desechables
Longitud (métrico) 110 mm
Forma Base redonda
Esterilidad No estéril
Color Translúcido
Material Polipropileno
Volumen (métrico) 12 mL