Learn More
Greiner Bio-One Tubos de polipropileno LeucoSEP™
Descripción
- No citotóxicos, apirógenos
- Separación eficaz de linfocitos y células mononucleares de la sangre periférica y la médula ósea
- Características:
- Enriquecimiento directo de la sangre entera
- Carga simplificada gracias a la barrera porosa (acaba con la tarea de superposición de materiales de muestras que tanto tiempo consume y tan elaborada es)
- Separación rápida a temperatura ambiente en tan solo 15 minutos
- No se requiere equipo de laboratorio adicional
- Extracción de eritrocitos y granulocitos
- Sin recontaminación con eritrocitos
- Sin bloqueo de las moléculas marcadoras
- Sin cargar, para que se puedan usar diferentes medios de separación
Especificaciones
Especificaciones
| Color del tapón | Azul |
| Diámetro exterior (métrico) | 16,8 mm |
| Desechables | Sí |
| Longitud (métrico) | 110 mm |
| Forma | Base redonda |
| Esterilidad | No estéril |
| Color | Translúcido |
| Material | Polipropileno |
| Volumen (métrico) | 12 mL |