Description
- Fabricada con polipropileno de alta calidad
- Ajuste perfecto gracias al cono de ajuste preciso
- Manipulación óptima gracias a su forma estable
- Esterilizable en autoclave
- Garantía de ausencia de polvo gracias al tratamiento de ionización especial
- Disponible preesterilizada y sin esterilizar
- Excelente transparencia debido a las superficies de gran calidad
- Humedecimiento residual mínimo debido a la calidad controlada de las materias primas
- Excelente exactitud volumétrica gracias al orificio de punta precisa
- Volúmenes de punta orientados a la práctica
- Puntas Aeroject™ con filtros especiales fabricados con PE-HD hidrófobo
- Barrera de aerosol y para la protección contra la contaminación
- Apta para todos los tipos de micropipeta más utilizados
Specifications
Specifications
| Volumen (métrico) | De 500 a 2500 μl |
| Color | Natural |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Material | Polipropileno |