Learn More
BRAND™ Tubos para microcentrífuga de polipropileno
Código de producto. 10680882 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1,5 ml
2mL
Altura (métrico):
40,8mm
41,15mm
Envase:
1 bolsa de 500
6 bolsas de 500
Tamaño de la unidad:
500 PCS
paquete de 3000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Altura (métrico) Envase unitSize
10680882 1,5 ml 40,8mm 6 bolsas de 500 paquete de 3000
10458372 2mL 41,15mm 1 bolsa de 500 500 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10680882 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 780502
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Fabricados con polipropileno. Los tubos de polipropileno de microcentrífuga BRAND™ incluyen un área de escritura esmerilada con subdivisiones para proporcionar una evaluación aproximada del volumen. El tapón acoplado incluye una membrana con área de perforación. El tapón forma un sellado hermético que evita las pérdidas por evaporación.
  • Fabricados con polipropileno
  • El tapón acoplado incluye una membrana con área de perforación.
  • El tapón forma un sellado hermético que evita las pérdidas por evaporación
  • El área de escritura esmerilada con subdivisiones proporciona una evaluación aproximada del volumen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material del cierre Polipropileno
Esterilizables en autoclave
Capacidad (métrico) 1,5 ml
Color Natural
Material Polipropileno
Altura (métrico) 40,8mm
Incluye Tapón de membrana con área de perforación
N.° por paquete Paquete de 3000
Envase 6 bolsas de 500
Volumen (métrico) 1,5 ml
Esterilidad No estéril
Diámetro (métrico) 10,75mm