Learn More
Brady™ Moldeado de polipropileno y cables Pro-Lock de acero inoxidable
Descripción
- This is a complete isolation safety system, ideal for securing valves or industrial machinery.
- Can only be opened and locked by using a special tool (not included).
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cable de bloqueo |
| Alternate Part Number | PRO-LOCK + 1.5 M CABLE PPROP & SSTEEL RD |
| Color | Rojo |
| Material | Polipropileno |
| Descripción | Pro-Lock + Cable - 1,5 m |
| Diámetro (imperial) | 1.97 in |
| Diámetro de la argolla (imperial) | 0.26 in. |
| Diámetro (métrico) | 50 mm |
| Diámetro de la argolla (métrico) | 6,5 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Válvulas de fijación o maquinaria industrial |
| Mostrar más |