Learn More
Brady™ Bloqueo de interruptor sin orificio de nailon relleno de vidrio moldeado y polipropileno
Código de producto. 11701895
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
56,00 x 24,10 mm
82,60 x 40,30 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11701895
Marca: Brady™ 065397
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Estos bloqueos de disyuntores sin agujeros son extremadamente versátiles y fáciles de instalar usando el diseño patentado de tornillos mariposa. Collares de condenación desprendibles (incluidos) para poder utilizar el sistema con una mayor gama de disyuntores.
  • Bloqueos de equipos eléctricos
  • Estos bloqueos de disyuntores sin agujeros son extremadamente versátiles y fáciles de instalar usando el diseño patentado de tornillos mariposa, sin necesidad de destornilladores. Simplemente, fije el bloqueo sobre la lengüeta del interruptor, tire de la tapa para cubrir el tornillo mariposa y ponga el candado para impedir que la mordaza se afloje. Collares de condenación desprendibles (incluidos) para poder utilizar el sistema con una mayor gama de disyuntores. Acepta arcos de candado de hasta 7 mm de diámetro.
Especificaciones
Tipo de producto Bloqueo de disyuntor
Color Rojo/negro
Material Polipropileno
Certificaciones/conformidad UL 94 HB
Descripción Bloqueo de interruptor sin orificio: dispositivo de 480-600 voltios
Diámetro de la argolla (imperial) 0.3 in.
Diámetro de la argolla (métrico) 7 mm
Dimensiones (Pr x An x Al) 55.25 x 82.63 x 40.34 mm
Dimensiones (L x An) 82,60 x 40,30 mm
Para utilizar con (aplicación) Lockout Tagout
Altura (imperial) 1.588 in.
Altura (métrico) 40,3 mm
Cantidad 1 unidad
Anchura (imperial) 3.253 in.
Anchura (métrico) 82,6 mm