Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Gradillas de almacenamiento de microtubos de polipropileno
Tienda SP Scienceware ProductosDescripción
- Las gradillas codificadas por colores ofrecen una fácil identificación de procedimientos de laboratorio específicos o bandejas de técnicos individuales
- Cada pocillo se numera para facilitar la ubicación de muestras
- Esterilizables en autoclave y aptas para congelación
- Excelentes para el uso de sobremesa, en el almacenamiento o el transporte de muestras
- Elija entre 12 colores, incluido el natural, más paquetes variados
- Capacidad: Almacene 80 tubos de microcentrífuga con tapón de rosca de hasta 2 ml en una matriz de 16 x 5
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Color | Verde |
| Admite | Tubos (2 ml) |
| Material | Polipropileno |
| Posiciones | 80 |
| Cantidad | 5/paq. |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 10,5 x 9 x 5 pulg (26,7 x 22,9 x 12,7cm) |
| Longitud (métrico) | 26,7 cm |
| Longitud (imperial) | 10,5 in |
| Anchura (imperial) | 9 pulg |
| Mostrar más |