Learn More
Fisherbrand™ Microplacas de polipropileno de 384 pocillos
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11977954 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Tamaño de la unidad:
paquete de 120
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color unitSize
11977954 Amarillo paquete de 120
11987954 Azul paquete de 120
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11977954
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Ofrece una mayor densidad de pocillos para un uso económico de reactivos caros. Las microplacas de polipropileno Fisherbrand™ incluyen 384 pocillos redondos para una recuperación óptima de las muestras.
  • Ideales para el almacenamiento de compuestos y bibliotecas de ácidos nucleicos
  • Resistentes a productos químicos.
  • Resiste temperaturas de – 80 ° a + 80 °C
  • Cumplen con el tamaño de la norma ANSI™ para un uso óptimo en sistemas de manipulación automatizada y de dispensación de líquidos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Superficie estándar ANSI™
Formato Estándar
matriz, red, conjunto 16 x 24
Color Amarillo
Material Polipropileno
N.° de pocillos 384
Forma del pocillo Redondo
Cantidad 120/pack
Intervalo de temperatura (métrico) De -80 °C a +80 °C