Learn More
Greiner Bio-One Tubos para microcentrífuga de polipropileno
Click to view available options
Incluye:
Faldón de apoyo
N/A
Color del tapón:
Blanco
Natural
Tamaño de la unidad:
500 PCS
paquete de 3000
Descripción
- Sin ADN humano, ARNasa o ADNasa detectables Apirógenos
- resistencia química y térmica
- claridad sujeta a un amplio abanico de temperaturas
- Pueden centrifugarse a 20 000 g
Especificaciones
Especificaciones
| Estilo de tapón | Screw cap |
| Color del tapón | Natural |
| Color | Natural |
| Material | Polipropileno |
| Incluye | N/A |
| Volumen (métrico) | 1.5mL |
| Esterilidad | No estéril |