Learn More
Greiner Bio-One Tubos para microcentrífuga de polipropileno
Código de producto. 10111852
Click to view available options
Incluye:
Faldón de apoyo
N/A
Color del tapón:
Blanco
Natural
Tamaño de la unidad:
500 PCS
paquete de 3000
Código de producto. 10111852
Marca: Greiner Bio-One 717261
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para su uso como recipiente de almacenamiento seguro y a largo plazo. Los tubos de polipropileno para microcentrífuga Greiner Bio-One son a prueba de fugas y ofrecen un nivel mínimo de unión no específica.
  • Sin ADN humano, ARNasa o ADNasa detectables
  • Apirógenos
  • resistencia química y térmica
  • claridad sujeta a un amplio abanico de temperaturas
  • Pueden centrifugarse a 20 000 g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Libres de ADNasa, ARNasa o ADN humano detectables, apirógenos
Color del tapón Blanco
Material del cierre Polipropileno de grado médico
Esterilizables en autoclave
Capacidad (métrico) 1,5 ml
Color Translúcido
Material Polipropileno de grado médico
Incluye Faldón de apoyo
N.° por paquete 500
Intervalo de temperatura (métrico) De -80 °C a +121 °C
Esterilidad Estéril
Graduated Sí
Tipo de tapón Tapón de rosca
RCF máx. Rotor de ángulo fijo 20 000 × g