Descripción
- Polipropileno relleno, diseño resistente.
- Gradillas apilables con posiciones alfanuméricas.
- Temperatura de funcionamiento – 20 a 90°C.
- Esterilizable en autoclave a 121°C (2 bar), conforme a la norma DIN EN 285.
- Densidad de 1,2 g/cm3. No flota en baños de agua.
- Las gradillas se suministran en dos piezas (11 mm de diámetro para tubos de microcentrífuga)
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave, 121 °C |
| Color | Azul |
| Admite | Tubos (28, hasta 11 mm de diámetro) |
| Material | Polipropileno |
| Apilables | Sí |
| N.° por paquete | 5 |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -20 °C a +90 °C |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 265 x 126 x 38 mm |
| Diámetro de la cavidad (métrico) | 11 mm |
| matriz, red, conjunto | 8 x 16 |