Learn More
BRAND™ Gradillas para tubos de microcentrífuga de polipropileno
Tienda Brand Productos
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Admite:
Tubos (28, hasta 11 mm de diámetro)
Tubos (28, hasta 11 mm de diámetro)
Tubos (84, hasta 13 mm de diámetro)
Tamaño de la unidad:
5 PCS
paquete de 5
Descripción
- Polipropileno relleno, diseño resistente.
- Gradillas apilables con posiciones alfanuméricas.
- Temperatura de funcionamiento – 20 a 90°C.
- Esterilizable en autoclave a 121°C (2 bar), conforme a la norma DIN EN 285.
- Densidad de 1,2 g/cm3. No flota en baños de agua.
- Las gradillas se suministran en dos piezas
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Blanco |
| Admite | Tubos (28, hasta 11 mm de diámetro) |
| Material | Polipropileno |
| Apilables | Sí |
| N.° por paquete | 5 |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -20 °C a +90 °C |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 265 x 126 x 38 mm |