Descripción
- Hechos de polipropileno (PP)
- Estéril
- Temperatura de funcionamiento: De -196 °C a 121 °C Esterilizable en autoclaveDe acuerdo con la norma DIN EN 285
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 1,5 ml |
| Material | Polipropileno |
| Altura (métrico) | 44 mm |
| Incluye | Sin base |
| N.° por paquete | 1000 |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De – 196C a 121 °C |
| RCF máx. | 20,000 G |
| Diámetro (métrico) | 13 mm |