Learn More
BRAND™ Tubo de polipropileno para microcentrífuga
Código de producto. 10399113 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
0,5 ml
1,5 ml
2 ml
Incluye:
Con base
Sin base
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Incluye unitSize
10399113 0,5 ml Con base paquete de 1000
10572774 2 ml Sin base paquete de 1000
10043363 1,5 ml Con base paquete de 1000
10413675 1,5 ml Sin base paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10399113 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 780760
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El tapón de rosca se vende por separado.
  • Hechos de polipropileno (PP)
  • Estéril
  • Temperatura de funcionamiento: De -196 °C a 121 °C
  • Esterilizable en autoclave
  • De acuerdo con la norma DIN EN 285
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad DIN EN 285
Esterilizables en autoclave
Capacidad (métrico) 0,5 ml
Color Transparente
Material Polipropileno
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento de suministros médicos como sueros y muestras de sangre, así como calentamiento de muestras, centrifugación, etc.
Para utilizar con (equipo) Para centrífuga
Altura (métrico) 44 mm
Incluye Con base
N.° por paquete 1000
Intervalo de temperatura (métrico) De – 196C a 121 °C
Graduated Sí
RCF máx. 17,000 G
Diámetro (métrico) 13 mm