Learn More
Fisherbrand™ Tubo de polipropileno para microcentrífuga
Descripción
- Tubos de microcentrífugas de polipropileno graduados
- Se pueden centrifugar hasta 12 500 × g.
- Capacidad de 1.5 ml
- Paquete de 500
Especificaciones
Especificaciones
| Estilo de tapón | Tapón a presión |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Capacidad (métrico) | 1,5 ml |
| Material | Polipropileno |
| N.° por paquete | 500/paq. |
| Volumen (métrico) | 1,5 ml |
| Esterilidad | No estéril |
| Tipo de tapón | Cierre a presión |