Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Gradillas flotantes de microcentrífuga de polipropileno
Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Admite:
Ocho tubos de 1,5 ml
Veinte tubos de 1,5 ml
Para utilizar con (equipo):
Vasos de precipitados de 1000 ml
Vasos de precipitados de 400 ml
Tamaño de la unidad:
4 PCS
paquete de 4
Descripción
- Elija entre 8 u 20 estantes con orificios de 10,8 mm para microtubos de 1,5 ml
- Los tubos permanecen completamente sumergidos en un vaso de precipitados mientras que las partes superiores descansan sobre la gradilla
- Para descargar basta con presionar ligeramente hacia abajo contra la mesa de trabajo hasta que las patas toquen la mesa y se liberen los tubos
- Las gradillas tienen un grosor de 6,4 mm con patas de 19 mm de longitud y un asa central
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Descripción | Gradilla para tubos para microcentrífuga |
| Para utilizar con (equipo) | Vasos de precipitados de 400 ml |
| Admite | Ocho tubos de 1,5 ml |
| Material | Polipropileno |