Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Gradillas flotantes de microcentrífuga de polipropileno
Código de producto. 11777305 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Admite:
Ocho tubos de 1,5 ml
Veinte tubos de 1,5 ml
Para utilizar con (equipo):
Vasos de precipitados de 1000 ml
Vasos de precipitados de 400 ml
Tamaño de la unidad:
4 PCS
paquete de 4
Código de producto. Admite Para utilizar con (equipo) unitSize
11777305 Ocho tubos de 1,5 ml Vasos de precipitados de 400 ml 4 PCS
11787305 Veinte tubos de 1,5 ml Vasos de precipitados de 1000 ml paquete de 4
2 options
Código de producto. 11777305
Marca: Bel-Art™ SP Scienceware™ F188756401
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moldeadas con polipropileno esterilizable en autoclave a vapor, estas gradillas admiten vasos de precipitados de 400 o 1000 ml
  • Elija entre 8 u 20 estantes con orificios de 10,8 mm para microtubos de 1,5 ml
  • Los tubos permanecen completamente sumergidos en un vaso de precipitados mientras que las partes superiores descansan sobre la gradilla
  • Para descargar basta con presionar ligeramente hacia abajo contra la mesa de trabajo hasta que las patas toquen la mesa y se liberen los tubos
  • Las gradillas tienen un grosor de 6,4 mm con patas de 19 mm de longitud y un asa central
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Descripción Gradilla para tubos para microcentrífuga
Para utilizar con (equipo) Vasos de precipitados de 400 ml
Admite Ocho tubos de 1,5 ml