Learn More
BRAND™ Inserto de tapón de polipropileno para microtubos
Código de producto. 10324851 Tienda Brand Productos
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
Código de producto. 10324851
Marca: BRAND™ 780724
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El inserto de tapón de polipropileno BRAND para microtubos se puede usar con todos los tapones de rosca a prueba de manipulación y permite una fácil identificación de las muestras.
  • Para microtubos con tapones de rosca acoplados o a granel
  • Adecuado para su uso con tapones a prueba de manipulación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Inserto para tapón
Material Polipropileno
Color Amarillo
Intervalo de temperatura (métrico) -196°C a +121°C
Para utilizar con (equipo) Microtubos, tapones de rosca