Learn More
BRAND™ Tubos para microcentrífuga con tapones de rosca con junta labiada acoplados
Tienda Brand ProductosDescripción
- Fabricados en polipropileno y polietileno con un tapón de rosca de polipropileno.
- No graduados.
- Intervalo de temperatura: De – 90 °C a + 100 °C.
- Disponibles por separado: insertos de tapón de polipropileno de distintos color para su identificación.
Especificaciones
Especificaciones
| Estilo de tapón | Tapón de rosca con junta labiada |
| Material del cierre | Polietileno |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Capacidad (métrico) | 0,5 ml |
| Material | Polipropileno |
| Formato | Autoestables y con fondo cónico |
| Altura (métrico) | 44 mm |
| N.° por paquete | 1000 |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De – 90C a 100 °C |
| Esterilidad | No estéril |
| Mostrar más |