Learn More
VITLAB™ Vaso de precipitados de medición de polipropileno
Click to view available options
Esterilizables en autoclave:
Esterilizable en autoclave
No se recomienda
Capacidad (métrico):
50 ml
100 ml
250 ml
Scale:
Escala impresa
Graduación en relieve
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 24
Descripción
Estos vasos de precipitados cuentan con una cómoda boquilla y un asa grande para que la medición, el vertido y la eliminación de las soluciones sea fácil y limpio. Los vasos de precipitados de plástico, ligeros y transparentes son ideales para una gran variedad de usos de laboratorio.
- Asa estable de fácil agarre y boquilla de vertido para un manejo seguro y una dispensación sin complicaciones
- Fabricado con polipropileno ligero y duradero resistente al calor y químicamente inerte
- Muy transparente con una escala graduada para facilitar la medición y. identificación
- La graduación en relieve no se atenúa ni se borra; se recomienda para la esterilización en autoclave (a 121 °C, 2 bares)
- La graduación impresa proporciona el máximo contraste para facilitar la medición (para conservar las marcas, limpiar a una temperatura no superior a 60 °C)
- Ideal para una diversos usos de laboratorio, como por ejemplo:
- Preparación de soluciones y decantación de fluidos sobrenadantes
- Retención y medición de líquidos residuales antes de su eliminación
- Soluciones de medición para reacciones químicas simples
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (métrico) | 50 mm |
| Capacidad (métrico) | 100 ml |
| Material | Polipropileno |
| Para utilizar con (aplicación) | Para medir el volumen |
| Altura (métrico) | 80 mm |
| Incrementos | 2 ml |
| Cantidad | 24/paquete |
| Tipo | Vaso de precipitados de medición |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Mostrar más |