Learn More
Cole-Parmer™ Colector de polipropileno
Código de producto. p-7138750
Change view
Click to view available options
Puerto de salida:
10 salidas
6 salidas
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Puerto de salida unitSize
11715258 6 salidas cada uno
11775258 10 salidas cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11715258 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 3152217
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Amplíe su capacidad de flujo y línea
  • Fabricado con polipropileno duradero.
  • Disponibles en diversas configuraciones para adecuarse a una amplia gama de aplicaciones.
Especificaciones
Material Polipropileno
Longitud global (métrico) 17,15 cm
Temperatura mín. de funcionamiento (imperial) 32 °F
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) 0 °C
Tamaño de los tubos 1/2 in
Conexión 1.2 in. NPT(F)
Puerto de salida 6 salidas
Anchura (métrico) 3,81 cm
Altura (métrico) 3,81 cm
Presión máxima 150 psi
Max. Operating Temperature (English) 210 °F
Max. Operating Temperature (Metric) de 99 °C
Tipo de producto Colector de polipropileno; 6 salidas; NPT(hembra) de entrada de 12,7 mm (1/2 pulgadas)