Learn More
Brady™ Señales de cubrezapatos obligatorios de polipropileno
Especificaciones
Especificaciones
| Alternate Part Number | PIC 280-DIA 100-B7527 |
| Material | Polipropileno |
| Cantidad | 1 unidad |
| Diámetro (métrico) | 315 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Señal de uso obligatorio de cubrezapatos |
| Temperatura máxima | 120 °C |
| Texto mostrado | Señal de uso de cubrezapatos |
| Tipo de producto | Señal de cobertura / zapatos |