Learn More
Cole-Parmer™ Adaptador de codo, compresión x NPT(M), polipropileno
Descripción
- Estos conectores roscados son resistentes y están diseñados para conseguir una instalación estable.
- Utilícelo con tubos rígidos para aplicaciones de alta presión.
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizables en autoclave |
| Material | Polipropileno |
| Para utilizar con | Tubos con DE de 6,35 mm (1/4 pulgadas), conectores NPT de 3,17 mm (1/8 pulgadas) |
| Cantidad de embalaje | 25/pack |
| Método de esterilización | Solo autoclave |
| Anchura (métrico) | 30 mm |
| Color | Negro |
| Tipo de producto | Adaptador de codo de tubo macho |