Learn More
Masterflex™ Compresión macho de polipropileno para codos de adaptador NPT(macho)
Código de producto. 11791194
Click to view available options
Para utilizar con:
Tubos con DE de 1/4 × NPT(macho) de 3,17 mm (1/4 pulgadas)
Tubos con DE de 1/4 × NPT(macho) de 3,17 mm (1/8 pulgadas)
Tubos con DE de 1/8 × NPT(macho) de 3,17 mm (1/8 pulgadas)
Tamaño de rosca:
NPT (macho) de 38,1 mm (0,125 in)
NPT (macho) de 38,1 mm (0,25 in)
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
Código de producto. 11791194
Marca: Masterflex™ 0638610
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Estos accesorios de adaptador de tubo de compresión macho funcionan bien con tubos rígidos, incluidos los tubos fabricados a partir de fluoropolímeros, otros plásticos rígidos y metales.
  • Accesorio de compresión del conector acodado del adaptador de tubo macho
  • Estructura de polipropileno
  • Disponibles en packs de 10
  • Muy buena resistencia química
  • Con capacidad de 13,7 bar (220 psi) máximo a 25 °C 
  • Utilizable de 0° a 100 °C 
  • Accesorio de compresión con una tuerca que comprime los tubos rígidos contra el cuerpo del accesorio
  • No hay fugas, restricciones de flujo ni tiempo de inactividad costoso
Especificaciones
Material Polipropileno
Para utilizar con Tubos con DE de 1/4 × NPT(macho) de 3,17 mm (1/8 pulgadas)
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) 0 °C
Cantidad de embalaje 10 Paq.
Tamaño de puerto Orificio de 6,35 mm (1/4 pulgadas); 25,4 × 25,4-6,35 mm (1 × 1-1/4 pulgadas)
Tamaño de rosca NPT (macho) de 38,1 mm (0,125 in)
Incluye Conector acodado de adaptador de tubo macho; esterilización con óxido de etileno,
Presión máxima 220 psi
Max. Operating Temperature (Metric) de 100 °C
Tipo de producto Conector de compresión